Learn More
Invitrogen™ Midi-Gel Adapters
Artikelnummer. 10083602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10083602 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10083602 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. WA0999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.26 €
    41.65 € / 10 Stück
    Sparen 4.61 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Eine Packung mit 10 Gelen
Entwickelt für die Verwendung mit der Novex Midi Gelkassette zur Elektrophorese
  • Unterstützt die Verwendung von BioRad Criterion Cell
  • Auch im Lieferumfang des Novex Midi Gels mit Adapterkit enthalten
  • Enthält eine Packung mit 10 Gelen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10 Stück/Packung
Gelgröße Midi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinelektrophorese
Gelkompatibilität Novex™ Midi Gelkassette (NuPAGE™ oder Tris-Glycin-Gele)
Menge 10/Packung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Novex
Produkttyp Midi-Gel-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Midi-Gel-Tank