Learn More
Invitrogen™ Novex™ MMP-2 Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10410455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10410455 2 x 96 Tests 1 Stück
10328634 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10410455 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KHC3082
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Erkennt und quantifiziert Proteinkonzentrationen humaner MMP-2 in Serum, Plasma und Zellkulturüberstand
Der Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2)-ELISA quantifiziert Hu MMP2 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu MMP2.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes MMP2 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
MMP (matrix metalloproteinase) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. MMP have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPa and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP2 is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids, and contains the basic structure of propeptide, catalytic, and hemopexin domains. The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane-bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc-binding site characterizes the structure of the MMPs. Functionally, MMP2 is involved in tissue remodeling. Mutations in MMP-2 gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms of MMP-2 have been found.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08253
Assay-Bereich 0.78 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <1 ng/ml
Inhalt und Lagerung Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung. Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Lagerbedingungen für maximale Stabilität finden Sie im Produkthandbuch.
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Substrattyp Proteases
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias 72 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d0172 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d01; CLG4; CLG4A; MMP-2; MMP-II; MONA; TBE-1
Gen-ID (Entrez) 4313
Gensymbol CLG4, CLG4A, MMP-2, MMP-II, MONA, TBE-1
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.6 %
Intraassay-VK 3.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen MMP-2
Protein-Aliase 72 kDa gelatinase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, MMP-2, TBE-1
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Versandbedingung Wet Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h