Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit, human, für c-Met (Gesamt)
Artikelnummer. 10272643
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 10272643
Marke: Invitrogen™ KHO0251
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Mit c-Met-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; c-Met-Gesamt-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; c-Met-Gesamt-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
The Human c-Met (Total) ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of c-Met (Total) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant full length human c-Met (Total), independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for c-Met (Total) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Hepatozyt-Wachstumsfaktor-Rezeptor (HGF R), ein Produkt des Proto-Oncogene c-Met, ist ein heterodimerisches transmembranes Glykoprotein, das eine Tyrosinkinase vom Rezeptortyp ist. Der c-Met-Heterodimer setzt sich aus einer Alpha-Kette zusammen, die mit Disulfid an eine Beta-Kette gebunden ist. Jede Alpha- und Beta-Untereinheit eines Heterodimers enthält 1152 Aminosäurereste mit einer berechneten Molekularmasse von ungefähr 129 kDa. Die Alpha-Kette wird der Zelloberfläche ausgesetzt und die Beta-Kette überspannt die Plasmamembran. C-Met wird als einkettiger Vorläufer synthetisiert, der eine kotranslationale Glykosylierung und proteolytische Spaltung erfährt, die die heterodimerisch reife Form erzeugt. HGF-Rezeptoren für Mensch und Maus teilen sich 89 % der Aminosäureidentität. HGF ist der Ligand für den HGF-Rezeptor.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08581
Assay-Bereich 0.78 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,4 ng/ml
Konzentration 0.78 bis 50 ng/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Substrattyp Rezeptor-Tyrosinkinasen
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4233
Gensymbol AUTS9, DFNB97, HGFR, RCCP2, c-Met
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 10.8 %
Intraassay-VK 8.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen c-Met
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h