Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes EGFR (volle Länge)
Artikelnummer. 10436483
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10436483
Marke: Invitrogen™ KHR9061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Mit EGFR-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; EGFR (Voller Länge)-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; EGFR (Voller Länge)-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
Kit is designed to detect and quantify the level of full length EGFR (non-truncated) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant full length human EGFR, independent of its phosphorylation state. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for EGFR (full-length) has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein Transmembran-Glykoprotein, ein Mitglied der Proteinkinase-Superfamilie. Dieses Protein ist ein Rezeptor für Mitglieder der Familie der epidermalen Wachstumsfaktoren (EGF). Der EGF-Rezeptor ist ein Zelloberflächenprotein, das an den epidermalen Wachstumsfaktor bindet. Die Bindung des Proteins an einen Liganden induziert die Rezeptor-Dimerisierung und Tyrosin-Autophosphorylierung und führt zur Zellproliferation. Mutationen in diesem Gen sind mit Lungenkrebs assoziiert. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die für unterschiedliche Protein-Isoformen codieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P00533
Assay-Bereich 0.31 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,3 ng/ml
Konzentration 0.16 bis 10 ng/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Substrattyp Rezeptor-Tyrosinkinasen
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1956
Gensymbol ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 8.2 %
Intraassay-VK 7.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen EGFR
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h