Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-Tau (Gesamt)
Artikelnummer. 10736333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10736333 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10736333 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KMB7011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Zwei Fläschchen Ms Tau (gesamt) Standard; 25 ml Standard-Verdünnungspuffer; 1 Platte (12 x 8Well-Streifen), antikörperbeschichtete Wells; 11 ml Ms Tau (gesamt) Detektions-Antikörper; 0.125 ml Anti-Kaninchen IgG HRP (100x); 25 ml HRP-Verdünnungsmittel; 100 ml Waschpuffer Konzentrat 25x); 25 ml stabilisiertes Chromogen, Tetramethylbenzidin; 25 ml Stopplösung; drei Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Maus Tau (Gesamt) ELISA quantifiziert Ms Tau in humanen Hirnhomogenaten, Zelllysaten, gepufferten Lösungen oder Zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Ms Tau, unabhängig vom Phosphorylierungszustand. Verfahrensprinzip Der Maus Tau-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Tau-Protein ist ein mikrotubuli-assoziiertes Protein in Nervenzellen, vorwiegend auf Axonen. Die Funktion des Tau-Proteins besteht darin, die Tubulin-Polymerisation zu fördern und Mikrotubuli zu stabilisieren. Der C-Terminus bindet Mikrotubuli in Axonen, während der N-Terminus Plasmamembran-Komponenten in Nervenzellen bindet, was darauf hinweist, dass Tau als Verbindungsprotein zwischen beiden dient. Die Axon-Polarität wird durch die Tau/MAPT-Lokalisierung (in der Nervenzelle) in der durch das Zentrosom definierten Domäne des Zellkörpers vorgegeben. Kurze Isoformen ermöglichen eine Plastizität des Cytoskeletts, während längere Isoformen möglicherweise bevorzugt bei seiner Stabilisierung eine Rolle spielen. Tau ist in seiner hyper-phosphorylierten Form der Hauptbestandteil von paarigen helikalen Filamenten (PHF), dem Baustein von neurofibrillären Läsionen im Gehirn bei Morbus Alzheimer. Die Hyperphosphorylierung beeinträchtigt die Mikrotubuli-bindende Funktion von Tau, was zur Destabilisierung der Mikrotubuli im Gehirn von Alzheimer-Patienten und letztlich zur Degeneration der betroffenen Neuronen führt. Tau wird von zahlreichen Serin/Threonin-Kinasen phosphoryliert, darunter GSK-3-beta, Proteinkinase A (PKA), Cyclin-abhängiger Kinase 5 (CDK5) und Caseinkinase II. Hyper-phosphoryliertes Tau findet sich in neurofibrillaren Läsionen in einer Reihe von Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie Morbus Pick/frontotemporale Demenz, kortikobasale Degeneration und progressive supranukleare Paralyse.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P10637
Assay-Bereich 46.9 bis 3000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <6,5 pg/ml
Konzentration 31 – 2000 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gehirn Homogenat, Zelllysate, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 17762
Gensymbol AI413597, AW045860, Mtapt, Tau
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 6 %
Intraassay-VK 5.8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Tau
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Gehirnhomogenat, 2 μl; Zelllysat, 2 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h