Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes PARP (gespalten) [214/215]
Artikelnummer. 10650704
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10650704
Marke: Invitrogen™ KHO0741
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Mit PARP (Gespaltet)-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; PARP (Gespaltet) [214/215]-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; PARP (Gesamt) [214/215]-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen -IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
The Human PARP (Cleaved) [214/215] ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of PARP (Cleaved) [214/215] ) in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant human PARP (Cleaved) [214/215]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for PARP (Cleaved) [214/215] has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP) verwendet Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (oxidierte Form) NAD als Substrat, um den Transfer von ADP-Ribose auf eine Vielzahl von nukleären Proteinakzeptoren zu katalysieren. Die Proteolyse von PARP zu seinem resistenten 85 kDa-Fragment ist ein früher Marker für den programmierten Zelltod (Apoptose) und wird durch das CPP32-Protein Caspase vermittelt. Die Spaltung tritt zwischen Adp216 und Gly217 auf, einer Stelle in PARP, der artenübergreifend erhalten ist.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P09874
Assay-Bereich 0.156 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,062 ng/ml
Konzentration 0.156 bis 10 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 142
Gensymbol ADPRT,ADPRT 1,ADPRT1,ARTD1,PARP,PARP-1,PPOL,pADPRT-1
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.3 %
Intraassay-VK 4.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen PARP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h