Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit, human, für PRAS40 (Phospho) [pT246]
Artikelnummer. 10069112
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10069112
Marke: Invitrogen™ KHO0421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Mit PRAS40-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, PRAS40 [pT246]-Standard, Standard-Verdünnungspuffer, PRAS40 [pT246]-Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x), HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer-Konzentrat (25x), stabilisiertes Chromogen, TMB, Stopplösung, Plattenabdeckungen, detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
The Human PRAS40 (Phospho) [pT246] ELISA Kit is designed to detect and quantify the level of PRAS40 (Phospho) [pT246] in fresh or frozen human cell lysates. The assay recognizes both natural and recombinant human PRAS40 (Phospho) [pT246]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for PRAS40 (Phospho) [pT246] has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der AKT-Signalweg trägt zur Regulation der Apoptose nach verschiedenen Zelltodsignalen bei. AKT1S1, auch als PRAS40 bezeichnet, ist ein Prolin-reiches Substrat der AKT1-Kinase und spielt vermutlich eine Rolle in der Neuroprotektion, die durch den Nervenwachstumsfaktor (NGF) nach transienter fokaler zerebraler Ischämie vermittelt wird. AKT1S1 ist auch ein Substrat und potentieller Regulator des Säugetierziels von Rapamycin (mTOR), einer Serin/Threonin-Kinase, die das Zellwachstum und den Zellzyklus reguliert, und ein Negativregulator der Autophagie. Die Behandlung mit dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor (1IGF1) kann die Phosphorylierung von AKT1S1 über den PI3K/AKT-Signalweg in PC12-Zellen induzieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q96B36
Assay-Bereich 1.6 bis 100 U/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,5 U/ml
Konzentration 1.6 E/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Substrattyp Adapterproteine
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 84335
Gensymbol Lobe,PRAS40
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.9 %
Intraassay-VK 4.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Gehäuse PRAS40
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.