Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit, mehrere Spezies, für STAT3 (Phospho) [pY705]
Artikelnummer. 10502625
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
10502625 96 Tests 96 Tests
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10502625
Marke: Invitrogen™ KHO0481
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Mit STAT3-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, STAT3 [pY705]-Standard, Standard-Verdünnungspuffer, STAT3 [pY705]-Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x), HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer-Konzentrat (25x), stabilisiertes Chromogen, TMB, Stopplösung, Plattenabdeckungen, detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
Kit is designed to detect and quantify the level of STAT3 (Phospho) [pY705] in fresh or frozen human cell lysates. Cross-reactivity has been observed in mouse and rat cells. The assay recognizes both natural and recomb. human STAT3 (Phospho) [pY705]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for STAT3 (Phospho) [pY705]) has been coated onto the wells of 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a HRP labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
STAT3 gehört zur Familie der STAT-Proteine (Signalwandler und Transkriptionsaktivatoren), die durch rezeptorassoziierte Kinasen phosphoryliert, zum Zellkern transloziert und als Transkriptionsfaktoren bei der Reaktion auf Zytokine und Wachstumsfaktoren fungieren. Koaktivatoren wie CREB-bindendes Protein sind für die transkriptionelle Aktivierung durch STAT3 erforderlich. STAT3 kann auch durch Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF und IL6 aktiviert werden. Die Phosphorylierung auf Tyrosin705 durch JAK1 und JAK2 ist für die STAT3-Dimer-Bildung, die nukleare Translokation und die DNA-Bindungsaktivität unerlässlich. Beim Menschen befindet sich das STAT3-Gen auf dem q-Arm des Chromosoms 17. STAT3 wird nachweislich durch IFN-alpha aktiviert, nicht jedoch durch IFN-beta. Die mit STAT3 assoziierten Transkriptionsfaktoren sind c-Jun und zyklisches AMP-reaktives Bindungsverstärkerprotein (CREB). STAT3 vermittelt die Expression einer Vielzahl von Genen als Reaktion auf Zellreize und spielt somit eine Schlüsselrolle bei vielen zellulären Prozessen wie Zellwachstum und Apoptose. Bei der kleinen GTPase Rac1 hat sich gezeigt, dass sie die Aktivität von STAT3 bindet und reguliert, während das PIAS3-Protein ein spezifischer Inhibitor von STAT3 ist. Drei alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen von STAT kodieren,3 wurden beschrieben. Die Löschung des STAT3-Gens bei Knockout-Mäusen ist im frühen embryonalen Stadium tödlich.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P40763,P42227,P52631
Assay-Bereich 1.57 bis 100 U/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,9 U/ml
Konzentration 1.6 E/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Substrattyp Transkriptionsfaktoren
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 20848, 25125, 6774
Gensymbol ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 4.5 %
Intraassay-VK 3.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Gehäuse STAT3
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Mensch, Maus und Ratte.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h