Learn More
Invitrogen™ RANTES Rat ELISA-Kit
Artikelnummer. 10650544
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Artikelnummer. 10650544
Marke: Invitrogen™ KRC1031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Ratten-RANTES-ELISA quantifiziert Rt-RANTES in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Rt RANTES. Verfahrensprinzip Der Rat RANTES-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Es erkennt natürliche und rekombinante IP-10.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P50231
Assay-Bereich 39 bis 2500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <20 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 81780
Gensymbol Rantes,Scya5
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.4 %
Intraassay-VK 3.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen RANTES
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h