Learn More
Secondary Antibody Solution Alk-Phos. Conjugated (Anti-Rabbit)
Pre-diluted, ready-to-use formulation containing alkaline phosphatase labeled polyclonal antibodies in a proprietary stabilizing reagent.
Marke:  Invitrogen WP20007
Artikelnummer. 12088149
  • 112.00 € / 200 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
A goat anti-rabbit polyclonal alk-phos conjugate, this Secondary antibody is compatable with both chemiluminescent and chromogenic methods of immunodetection, and will identify antigens bound with a primary rabbit antibody.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyclonal
Goat
Whole Antibody
Rabbit
Liquid
Rabbit
Alkaline Phosphatase (AP)
100 mL (2 Bottles)
Secondary
Store in refrigerator (2–8°C).
IgG
Wet Ice