Learn More
Invitrogen™ Novex™ Semi-Dry Blotter
Artikelnummer. 10452133
Click to view available options
Typ:
Transfergerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10452133
Marke: Invitrogen™ SD1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Externes Netzteil für den Betrieb (bis zu 800 mA, je nach Anzahl und Größe der Blots).
Schneller und effizienter Transfer von Proteinen und Nukleinsäuren von Mini- und Midi-Gelen auf Membranen
Ein gleichzeitiger Transfer lässt sich mit bis zu 2 Midi-Gelen, 4 Mini-Gelen oder 2 E-PAGE™ Gelen erzielen. Der Novex™ Semi-Dry Blotter wurde für eine schnelle Einrichtung und einfache Handhabung entwickelt. Die platinbeschichtete Anodenplatte aus Titan und die Kathodenplatte aus Edelstahl ermöglichen ein schnelles und effizientes Elektro-Blotting mit weniger Transferpuffer als bei Nassverfahren (Tank-Blotting). Der Novex™ Semi-Dry Blotter wurde für Komfort und Effizienz entwickelt.
  • Wirtschaftlich – Die Horizontalkonfiguration erfordert weniger als 200 ml Puffer für den Transfer.
  • Hohe Kapazität – Eine große Transferfläche (20 x 20 cm) ermöglicht den gleichzeitigen Transfer von bis zu zwei Midi-Gelen oder vier Mini-Gelen.
  • Flexibel – Die Feldstärke über das Blot-Feld hinweg wird maximiert und gleichmäßig verteilt, sodass ein effizienter und vollständiger Transfer unabhängig von Anzahl und Größe der Gele möglich ist.
  • Beständig – Elektroden aus Edelstahl und platinbeschichtetem Titan ermöglichen korrosionsfreien Betrieb.
  • Schnell – Das Blotting ist in der Regel nach 30 bis 60 Minuten abgeschlossen
  • Kann mit Novex™ Midi- und Mini-Gelen sowie NuPAGE™-Gelen eingesetzt werden.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Fassungsvermögen 2 E-PAGE Gele, bis zu 2 Midi-Gele, bis zu 4 Mini-Gele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Zur Verwendung mit (Geräte) Novex™ Semi-Dry Blotter
Gel Compatibility NuPAGE™ Gel, Novex™ Midi-Gel, Novex™ Mini-Gel
Gelgröße Mini 8 cm x 8 cm, Midi 8 cm x 13 cm
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mode of Transfer Semi-Dry
Produktlinie Novex
Durchsatz 2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele
Typ Transfergerät
Menge Each
Laufende Bemaßung Horizontal
Versandbedingung Raumtemperatur