Learn More
Invitrogen™ SUMO-Protease
Artikelnummer. 10338632
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10338632 250 Einheiten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10338632 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12588018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
SUMO-Protease wird mit 10x Verdünnungspuffer mit hoher Salzkonzentration und 10x Verdünnungspuffer ohne Salz geliefert.
Ein rekombinantes Fragment von ULP1 (Ubl-spezifische Protease 1) aus Saccharomyces cerevisiae
Die SUMO-Protease, auch als Ulp bekannt, ist sehr spezifisch für die SUMO-Proteinfusion und erkennt die tertiäre Struktur von SUMO anstelle einer Aminosäuresequenz.
  • Hochaktive Spaltung
  • Keine unspezifische Proteolyse (hochspezifische Spaltung)
  • Aktivität von 2 °C bis 37 °C
  • Sequenz von sechs Histidin-Resten für eine einfachere Entfernung aus der verdauten Proteinprobe
Anwendung:Entfernung von Fusionstags aus rekombinanten Proteinen
Definition einer Einheit: Eine Einheit der SUMO-Protease ist definiert als die Enzymmenge, die benötigt wird, um 85 % von 2 μg Substratproteins bei 30 °C in einer Stunde zu spalten
Qualitätskontrolle: SUMO-Protease hat eine Reinheit von mehr als 85 % im Einzelband ohne unspezifische Protease-Kontamination; funktionell getestet auf das Fehlen einer nicht-spezifischen Protease-Aktivität
GST-markierte Proteinaufreinigung, His-Tag-Proteinaufreinigung, Protein- und Peptid-Aufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Wirtsspezies S. cerevisiae
Inhalt und Lagerung SUMO-Protease wird mit 10x Verdünnungspuffer mit hoher Salzkonzentration und 10x Verdünnungspuffer ohne Salz geliefert. Lagerung bei -80 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Versandbedingung Trockeneis
Menge 250 Einheiten
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SUMO Protease
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonidet P-40