Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit, human, für Alpha-Synuclein
Artikelnummer. 10582825
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
10582825 96 Tests 96 Tests
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10582825
Marke: Invitrogen™ KHB0061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der humane Alpha-Synuclein ELISA quantifiziert Hu Alpha-Synuclein in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Alpha-Synuclein. Verfahrensprinzip Der humane Alpha-Synuclein-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent-Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Alpha-Synuclein gehört zur Familie der Synucein, die Beta- und Gamma-Synucein umfasst und vorwiegend in Neuronen exprimiert und an synaptischen Terminals konzentriert ist. Synucleine können an der Regulation von Dopamin-Freisetzung und Transport und der Modulation der synaptischen Vesikelfunktion beteiligt sein. Alpha-Synuclein ist ein kleines, presynaptisches Protein, das die wichtigste nichtamyloide Komponente der pathologischen Einschlüsse ist, die für eine Vielzahl neurodegenerativer Erkrankungen charakteristisch sind, die gemeinsam als Synukleinopathien bezeichnet werden. Alpha-Synuclein ist an der Bildung von SNARE-Komplexen beteiligt, und am wichtigsten ist, dass aggregierte Alpha-Synucein eine der Hauptbestandteile in den Lewy-Körpern ist, die bei Parkinson-Krankheit (PD) und anderen neurodegenerativen Erkrankungen auftreten. Mutation des Alpha-Synucein-Gens ist mit familialen Formen von PD assoziiert. Alpha-Synuclein ist bekannt dafür, die Fibrilliation des mikrotubuli-assoziierten Proteins Tau zu reduzieren, um verschiedene Ziele zu binden, wie 14-3-3, Proteinkinase C, Synphilin-1, Elk- und Tat-Bindungsprotein 1. Die Alpha- und Beta-Synuceins werden hauptsächlich im Hirngewebe gefunden, wo sie hauptsächlich in neuronalen Zytosol- und presynaptischen Terminals zu sehen sind. Der spezifische Antikörper für Alpha-Synuclein zeigt keine Kreuzreaktivität mit Beta-Synuclein. Er eignet sich zur Bestätigung der Parkinson-Krankheit und Lewy-Körperchen-Demenz sowie für andere Studien, die die Lokalisation und Detektion von Alpha-Synuclein beinhalten. Vier alternativ gespleißte Transkripte, die zwei verschiedene Isoformen des Alpha-Synucein-Proteins codieren, wurden identifiziert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P37840
Assay-Bereich 0.23 bis 15 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,2 ng/mL
Konzentration 1/56 bis 100 ng/ml, 1.56 bis 100 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6622
Gensymbol NACP, PARK1, PARK4, PD1
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 6.4 %
Intraassay-VK 5.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen α-Synuclein
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h