Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 6%
Artikelnummer. 12005735
Change view
Click to view available options
Wells:
1-Well
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Wells unitSize
12005735 12-Well 10 Stück
12085725 1-Well 10 Stück
12095725 10-Well 10 Stück
12015735 15-Well -
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12005735
Marke: Invitrogen™ EC62652BOX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Novex™ TBE Gels 6% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Novex™ TBE Gels 6% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 65–250 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
Beschreibung Novex TBE Gels, 6%, 12-well
Gelanteil (%) 6%
Geltyp TBE
Trennbereich 65 to 250 bp
Wells 12-Well
Menge 10 Gele/Karton
Probentyp Double-stranded DNA (dsDNA)
Versandbedingung Nasseis
Produkttyp TBE-Gel
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Cell