Learn More
Invitrogen™ RANTES Human-ELISA-Kit
Artikelnummer. 15348194
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15348194 2 x 96 Tests 2 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15348194
Marke: Invitrogen™ EHRNTS2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jedes Kit enthält: Mit Anti-Human-RANTES-Antikörper vorbeschichtete 96-Well-Streifen-Platte, jeweils 1; gefriergetrockneter rekombinanter Standard für humanes RANTES, 2 Fläschchen; Standard-Verdünnungsmittel, 2 x 25 ml; Reagenz für biotinylierte Antikörper, 8 ml; 30x Waschpuffer, 50 ml; Streptavidin-HRP-Konzentrat, 75 μl; HRP-Verdünnungspuffer, 14 ml; TMB-Substratlösung, 13 ml; Stopplösung, 13 ml; Klebeplattenabdeckungen, jeweils 6. Das Kit mit zwei Platten enthält zwei einzelne Kits.
Sandwich-ELISA-Kit
Der ELISA für humanes RANTES quantifiziert humanes RANTES in Humanserum, -plasma, -urin oder -zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu RANTES.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes RANTES misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Es erkennt natürliche und rekombinante IP-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P13501
Assay-Bereich 51.2 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromogenischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6352
Gensymbol CCL5
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h