Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit für Novex TNF - Maus
Artikelnummer. 10314073
Click to view available options
Menge:
192 Assays
96 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10314073
Marke: Invitrogen™ KMC3011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Entwickelt für den Nachweis und die Quantifizierung des Gehalts an Maus-TNF-α in Serum, Plasma und Überstand mit 96 Well-Mikrotiterplatten und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Die gesamte Inkubationszeit des Assays beträgt nur 2.5 Stunden
  • Ein monoklonaler, für Maus-TNF-α spezifischer Antikörper wurde auf die Wells der mitgelieferten 96-Mikrotiterplatten aufgetragen.
  • In diese Wells werden Proben, einschließlich eines bekannten Maus-TNF-αGehalts, Kontrollen und Unbekannten, pipettiert, gefolgt von einem biotinylierten polyklonalen Detektorantikörper
  • Während der ersten Inkubation bindet das Maus-TNF-α-Antigen an den immobilisierten Einfangantikörper und an den biotinylierten Detektor-Antikörper in der Lösungsphase an einer zweiten Stelle
  • Nach dem Waschen wird eine Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (HRP) hinzugegeben
  • Diese bindet an den biotinylierten Nachweisantikörper und bildet ein vierteiliges Sandwich
  • Nach einer zweiten Inkubation und einem Waschvorgang zur Entfernung aller ungebundenen Enzyme wird eine Substratlösung (TMB) hinzugegeben, auf die das gebundene Enzym einwirkt und eine Färbung erzeugt
  • Die Farbintensität dieses Produkts verhält sich direkt proportional zur Maus-TNF-α-Konzentration in der Originalprobe. Die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden.
Das Kit enthält eine mit Auffangantikörpern vorbeschichtete Platte, wodurch ein Beschichtungsprozess über Nacht entfällt. Die Platten werden maschinell beschichtet, um eine geringe Variabilität zwischen den Wells zu gewährleisten. Zudem hat die Platte die Form entnehmbarer 8 Well-Streifen, mit denen Sie nach Bedarf auch geringe Anzahlen von Proben verarbeiten können. Jedes ELISA-Kit ist validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz von Charge zu Charge.
Apoptose, Apoptose-bezogene Faktoren, Zellanalyse, Zellsignalisierung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrisch
Gen-ID (Entrez) 21926
Kitinhalt Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
Präzision <3 pg/ml
Menge 96 Assays
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Ziel Tumor-Nekrose-Faktor
Prüfzeit 2.5 Stunden