Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10-20%
Product Code. 16245042
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
missing translation for 'unitSize':
1 Set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wells missing translation for 'unitSize'
16245042 15-Well 1 Set
15931337 10-Well 1 Set
15991731 12-Well 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 16245042 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' EC6625C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 €
    814.80 € / 1 Sets
    Sparen 155.20 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Mini-Gel-Tank
  • Novex 10- bis 20-prozentige Tricin-Protein Gele, 1,0 mm, 15-Well
  • Novex Tricin SDS-Laufpuffer (10X)
  • Novex Tricin SDS-Probenpuffer (2X)
  • NuPAGE Probenreduktionsmittel (10X)
  • Spectra mehrfarbige Low-Range-Proteinleiter
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das Novex Tricin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tricin Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tricin SDS-Laufpuffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricin SDS-Probenpuffer, 2Y (LC1676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0009)
• Mehrfarbige Spectra Proteinleiter für den niedrigen Bereich (26628)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex, NuPAGE und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Novex Tricin-Gelen
Noxex Tricin-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schaegger und von Jagow speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Transfer
Für den Proteintransfer auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mithilfe des Invitrogen Power Blotters oder der schnelle trockene Transfer mithilfe des iBlot 2 Gel-Transfergerätes (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gelanteil (%) 10 bis 20%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tricin
Trennbereich 2,5 bis 200 kDa
Wells 15-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie Novex
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank