Learn More
Invitrogen™ Tropifluor™ PVDF Membrane, 0.45 μm pore size, 15 cm X 15 cm
Beschreibung
Liefert das hohe Bindungs- und Retentionsvermögen, das Membranen aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) auszeichnet, sowie die hohe mechanische Festigkeit, die eine bequeme Handhabung ermöglicht und mehrmaligen Untersuchungen standhält. Das mit dieser Membran erzielte niedrige Hintergrundsignal und hervorragende Signal-Rausch-Verhältnis ermöglichen beim Immunblotting den Proteinnachweis in Konzentrationen im Pikogramm-Bereich. Liefert mit Tropix Chemolumineszenz-Substraten und Sekundärantikörper-Konjugaten ein niedriges Hintergrundsignal, was einen hochgradig empfindlichen Nachweis ermöglicht. Empfohlen für Immunblotting-Anwendungen, bei denen Sensitivität wichtig ist.
- Porengröße von 0,45 Mikrometer
- Bindungsvermögen: 125 μg Protein/cm2
- Größe: 15 x 15cm
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Garantie
Garantiert 12 Monate lang ab Kaufdatum.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (metrisch) | 15 cm |
| Menge | 5 Blätter |
| Format | Blatt |
| Material | PVDF-Membran |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Inhalt und Lagerung | Die Membranen können bei Raumtemperatur gelagert werden. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Dimensions (LxW) | 15 cm x 15 cm |
| Produktlinie | Tropifluor |