Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 10-well
Artikelnummer. 15531242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15531242 20/Packung 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15531242 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. XV04200PK20
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 Fertiggele
Trennungsbereich: 20 bis 200 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: XCell SureLock Mini
Zu den Merkmalen der Novex Value-Gele gehören:
  • Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Schnelle Laufbedingungen – Trennen von Proteinen unter konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
  • Verbesserte Haltbarkeit – Lagerung der Gele mindestens 12 Monate bei 4 °C
  • Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
Garantie
Bis zu 12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Haltbarkeit bis zu 12 Monate je nach Geltyp.
Beschreibung Novex™ Value™ 4 bis 20 %-ige Tris-Glycin Mini Gele, 20 Gels, 0,039 Zoll dick, 8 x 8 cm Gelgröße, Gel, für Proteingel-Elektrophorese, 12 Monate Haltbarkeit, Lagertemperatur 2 bis 8 °C.
Gelanteil (%) 4 bis 20%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen bis zu 25 µl
Trennung von Protein
Trennbereich 20 bis 200 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 10-Well
Zusammensetzung Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteingelelektrophorese
Material Tris-Glycin
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 20/Packung
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Lagerungsbedingungen Bei 4 °C lagern. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate.
Dicke 1,0 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,039 in
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Wellformat 1D-Well
Länge (metrisch) 8 cm
Länge (metrisch) Gel 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) Gel 8 cm
Produktlinie Novex Value
Produkttyp Seite Gradient
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank