Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-mouse
Beschreibung
Beinhaltet
Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für Primärantikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chemilumineszentes Substrat, Waschlösungen, Inkubationsschalen, vorgeschnittene Filterpapiere, Polyesterfolien für die gleichmäßige Substratentwicklung auf der Membran. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Blots.
Die Detektion erfolgt mit einem gebrauchsfertigen CDP-Star™ Chemolumineszenzsubstrat für alkalische Phosphatase. Proteinbänder können entweder mit Röntgenfilm oder einem CDP-Star™ kompatiblen Bildgebungssystem erfasst werden.
Das WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit bietet:
- Hohe Spezifität, sauberer Hintergrund
- Nachweisbare Ultra-Empfindlichkeits-Femtogramm-Werte
- Langlebige Signale – bis zu 5 Tage
- Ergebnisse in weniger als 3 Stunden
- Permanentes fotografisches Bild
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Kit |
| Inhalt und Lagerung | Die WesternBreeze™ Chemolumineszenz-Kits enthalten Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für Primärantikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chemolumineszentes Substrat, Waschlösungen, Inkubationstabletts, vorgeschnittene Filterpapiere und Polyesterfolien für die gleichmäßige Substratentwicklung auf der Membran. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Blots. Lagern Sie die Kits bei +4 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Reaktivität | Maus |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Substrattyp | AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | WesternBreeze |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Menge | 1 Kit |