Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-rabbit
Beschreibung
Beinhaltet
Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für primäre Antikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chromogenes Substrat, Waschlösungen und Inkubationsschalen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Mini-Blots.
Der Nachweis erfolgt mit einem gebrauchsfertigen BCIP/NBT-Substrat für alkalische Phosphatase. An den Proteinbändern an der Membran entwickeln sich nicht verblassende violette Präzipitate.
WesternBreeze™ Chromogen bietet:
- Klarer Hintergrund
- Hohe Empfindlichkeit - niedrige Picogrammwerte nachweisbar
- Hohe Spezifität
Ein einfaches Protokoll – keine Optimierung erforderlich
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Kit |
| Inhalt und Lagerung | Die WesternBreeze™ Chromogen-Kits enthalten Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für primäre Antikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chromogenes Substrat, Waschlösungen und Inkubationstabletts. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Mini-Blots. Lagern Sie die Kits bei +4 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Reaktivität | Kaninchen |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Substrattyp | AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
| Nachweisverfahren | Chromogen |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | WesternBreeze |
| Kreuzreaktivität | Kaninchen |
| Menge | 1 Kit |
Sicherheit und Handhabung
- WesternBreeze Chromogenic Kit, anti-rabbit
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid