Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ CHAPS
Beschreibung
Zoom CHAPS gewährleistet optimale Bedingungen für die Probenvorbereitung.
Isoelektrische Fokussierung, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ZOOM™ Reagenzien |
| Inhalt und Lagerung | Das ZOOM™ IEF-Fraktionator Combo-Kit enthält den ZOOM™ IEF-Fraktionator; eine Packung ZOOM™ Scheiben für jeden pH-Wert sowie ZOOM™ Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyte mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer) ZOOM™ Scheiben, Trägerampholyten und Puffer werden bei +4 °C gelagert. |
| Format | Pulver |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | ZOOM |
| Menge | 5 g |