Learn More
Melford Novobiocin
Artikelnummer. 30018580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018580 25 g 25 Gramm
30018579 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018580 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N3020025.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Novobiocin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Cumarin-Antibiotika und wirkt hauptsächlich gegen grampositive Bakterien.
Novobiocin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Cumarin-Antibiotika und wirkt hauptsächlich gegen grampositive Bakterien. In der mikrobiologischen und molekularbiologischen Forschung wird Novobiocin-Natriumsalz als Selektionsmittel eingesetzt. Es hemmt die Aktivität der DNA-Gyrase, eines Enzyms, das an der DNA-Replikation und -Reparatur in Bakterien beteiligt ist.
Forscher können Novobiocin-Natriumsalz in Wachstumsmedien einarbeiten, um selektiv das Wachstum von Zellen oder Organismen zu ermöglichen, die gegen Novobiocin resistent sind, typischerweise aufgrund des Vorhandenseins spezifischer Resistenzgene. Diese Chemikalie findet auch Anwendung bei der Untersuchung der DNA-Topologie, Replikation und Transkription in Bakterien und ist daher wertvoll für die Molekularbiologie und die Genforschung.
Specifications
Chemischer Name oder Material Novobiocin
CAS 1476-53-5
Menge 25 g
Summenformel C31H35N2NaO11