missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOKU-E™ Novobiocin ReadyMade™ Solution

Artikelnummer. 30044018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30044018 1 ml 1 Milliliter
30044032 10 x 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30044018 Lieferant TOKU-E™ Lieferanten-Nr. N0891ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Novobiocin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Novobiocin Sodium in water.

  • CAS Number: 1476-53-5
  • Molecular Formula: C31H35N2NaO11
  • Molecular Weight: 634.61 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces spp.
  • Spectrum: Novobiocin Sodium targets primarily Gram-positive organisms and is commonly used to differentiate between coagulase-negative Staphylococcus species (all but S. aureus and a few others), with S. saprophyticus being resistant to novobiocin in culture
  • Mechanism of Action: Aminocoumarin antibiotics target DNA-gyrase, an enzyme which relieves strain as DNA unwinds during replication and transcription. It also inhibits mammalian topoisomerase, both are ATP-dependent enzymes involved with cell division

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Novobiocin Sodium
Physikalische Form Liquid
CAS 1476-53-5
Quelle Streptomyces spp.
Verpackung 2 mL plastic vial
Steril gefiltert Yes, 0.22 μm
Sterilität Sterile
Farbe Yellow
Konzentration 100 to 105 mg/mL
Menge 1 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität >90% (HPLC)
Prozentgehaltsbereich >850 μg/mg
Hinweise zum Prozentgehalt Novobiocin Sodium, Dried Basis
Summenformel C31H35N2NaO11
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Versandbedingung Ice Pack
IUPAC-Name sodium;7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoyloxy-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-4-olate
Molekulargewicht (g/mol) 634.61 g/mol
Formelmasse 634.61 amu
Reinheit (%) >90%
Güte Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Novobiocin Sodium ≥5 to <10%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.