Learn More
Novobiocin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17660877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17660877 1 g 1 Gramm
11489251 5 g 5 Gramm
11499251 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17660877 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215595701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.02 €
    61.95 € / 1 Gramm
    Sparen 9.07 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die DNA-Synthese durch Hemmung des Enzyms Topoisomerase II. Novobiocin Natriumsalz, MP Biomedicals ist ein Antibiotikum, das von Streptomyces nieveus produziert wird. Es ist gegen grampositive Bakterien aktiv. Es ist auch ein Hsp90-Inhibitor 3.
Novobiocin hemmt die DNA-Synthese, indem es die bakterielle DNA-Gyrase hemmt, die auf die GyrB-Untereinheit des Enzyms abzielt, das an der Energietransduktion beteiligt ist. Es wirkt als kompetitiver Inhibitor der ATPase-Reaktion, die von GyrB 2 katalysiert wird. Anwendungsgebiete:
  • Für die Produktion positiv superhelikaler Plasmid-DNA
  • Inhibitor von bakterieller DNA-Gyrase und eukaryotischer DNA-Topoisomerase
  • Inhibitor retroviraler RNA-abhängiger DNA-Polymerase
  • Zur Untersuchung der Hemmung von Hitzeschockprotein
Chemische Identifikatoren
CAS 1476-53-5
Summenformel C31H35N2NaO11
Molekulargewicht (g/mol) 634.61
MDL-Nummer MFCD00066541,MFCD00066541
InChI-Schlüssel AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym Albamycin, Cathomycin sodium
PubChem CID 131673945
SMILES [Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Extinktion λ max.: 307 nm
Schmelzpunkt 220 °C
Extinktionskoeffizient E1%= 600 (0,1M NAOH)
Wirksamkeit ∼900 μg/mg
Menge 1 g
Optische Drehung −38,0° (2,5 g/100 ml Ethanol bei 24 °C für die freie Säure)
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser (10 %, klare, farblose Lösung)
IUPAC-Name Natrium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-id
Formelmasse 634.6
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Novobiocin Sodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin Sodium Salt