Beschreibung
The A-431 Membrane Cell Lysate is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: A431 |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke