Learn More
Novus Biologicals™ A-431 Whole Cell Lysate
Artikelnummer. 18721524 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18721524 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18721524 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 €
    375.90 € / 1 Milligramm
    Sparen 22.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The A-431 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Skin
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Reinheit Protein
Testspezifität Total Protein - Human Tumor Cell Line: A431
Zelluläre Fraktion Whole
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke