Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Menge | 1 Kit |
| Kitinhalt | Positive Control Cells, Negative Control Cells, Wash Buffer, Reaction Buffer, TdT Enzyme, Rinsing Buffer, FITC dUTP, Propidium Iodide/RNase DNA staining solution |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | APO-DIRECT (TUNEL) Apoptosis Kit |