missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CXCR6 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Beschreibung
A blocking peptide containing 15 amino amino terminus of human Bonzo. Source: Synthetic (Accession #: AAB64221) The CXCR6 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 10663 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76871. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186 |
| Gensymbol | CXCR6 |
| Produkttyp | CXCR6 |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur