Learn More
Novus Biologicals™ HEK293 Cell Lysate
Artikelnummer. 18004314 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18004314 0,1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18004314
Marke: Novus Biologicals™ NBP225048
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Applications: SDS-Page
The HEK293 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol
Testspezifität This lysate was prepared from a cell culture of HEK 293 (human embryonic kidney cells).
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Nur für Forschungszwecke