missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 His Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 39-202 of Human HVEM/TNFRSF14 The Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HVEM/TNFRSF14 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_003811 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.1 M NaCl |
| Gen-ID (Entrez) | 8764 |
| Molekulargewicht | 19.7kDa |
| Name | HVEM/TNFRSF14 Protein |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,1 mg |
| Quelle | E. Coli |
| Immunogen | TNFRSF14, 39-202aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPSCKED EYPVGSECCP KCSPGYRVKE ACGELTGTVC EPCPPGTYIA HLNGLSKCLQ CQMCDPAMGLRASRNCSRTE NAVCGCSPGH FCIVQDGDHC AACRAYATSS PGQRVQKGGT ESQDTLCQNC PPGTFSPNGT LEECQHQTKC SWLVTKAGAGTSSSHWV |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur