Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human VAMP-2 His Protein
Artikelnummer. 18750854 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18750854
Marke: Novus Biologicals™ NBC118335
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids1-89 of Human VAMP-2 The Recombinant Human VAMP-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human VAMP-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P63027
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, SDS-PAGE
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 1mM EDTA
Gen-ID (Entrez) 6844
Molekulargewicht 13.8kDa
Name VAMP-2 Protein
Reinigungsverfahren Protein
Menge 0,1 mg
Quelle E. Coli
Immunogen Synaptobrevin 2 ,1-89 aa, Human, Recombinant, His- tagged, E.coli (NP_055047).
Lagerungsbedingungen −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE