missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A blocking peptide containing 16 amino acids near the amino terminus of human TCCR. Source: Synthetic (Accession #: NP_004834) The IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 9466 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76728. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | class I cytokine receptor, CRL1IL-27 R, Cytokine receptor-like 1, IL27R, IL-27 RA, IL-27 R-alpha, interleukin 27 receptor, alpha, interleukin-27 receptor subunit alpha, TCCRIL-27 receptor subunit alpha, T-cell cytokine receptor type 1, Type I T-cell cytokine receptor, WSX-1, WS x 1 IL-27 R subunit alpha, zcytor1 |
| Gensymbol | IL27RA |
| Produkttyp | IL-27 R alpha/WSX-1/TCCR |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?