Learn More
Novus Biologicals™ Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein
Artikelnummer. 18206801 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 18206801
Marke: Novus Biologicals™ NBP172378100UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-176 of E.coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 The Recombinant E. coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol, 50mM NaCl
Molekulargewicht 21.9kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 100 μg
Quelle Bacteria
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Inorganic Pyrophosphatase/PPA1
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%