Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18091184 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mouse Organs Perfusion Fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18091184 Mouse Organs Perfusion Fixation Tissue Microarray (Normal) Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18091184 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP230225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 €
    305.55 € / 1 Stück
    Sparen 18.45 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Species: Mouse    
  • Cross reactivity: Mouse
  • No. of samples: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Application:
Immunohistochemistry-Paraffin
Anbefalet opbevaring
Store at 4°C. Do not freeze.
garanti
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Menge 1 Slide
Kennzeichnung RUO
Spezies Maus
Tissue Condition Normal
Typ Perfusion Fixation Organs (Normal)
Kreuzreaktivität Maus
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.