missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-301 of Human PDCL The Recombinant Human PDCL Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PDCL Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | Human |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PDCL |
| Konjugat | Unconjugated |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?