Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18161302 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kreuzreaktivität:
Rhesus Monkey (Male)
Rhesus-Aname (Erwachsener)
Rhesus-Aname (weiblich)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kreuzreaktivität Packungsgröße
18161302 Rhesus Monkey (Male) 1 Stück
18112274 Rhesus-Aname (weiblich) 1 Stück
18115322 Rhesus-Aname (Erwachsener) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18161302 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP230187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 €
    273.00 € / 1 Stück
    Sparen 16.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Formalin fixed normal organs tissue of adult monkey
  • Species: Primate
  • Cross reactivity: Rhesus monkey
  • Tissue condition: Normal
  • Perfusion fixation
  • No. of samples: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Slide
Kennzeichnung RUO
Spezies Primate
Tissue Condition Normal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin
Kreuzreaktivität Rhesus Monkey (Male)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.