Learn More
Noxa Antibody (114C307.1) - Non-Recombinant Monoclonal, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
228.90 € - 575.40 €
Spezifikation
Antigen Noxa
Klon 114C307.1
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug/ million cells, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18030176
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB600-1159SS
0.025 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
242.00 €
228.90 € / 25 Mikrogramm
Sparen 13.10 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18789343
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB600-1159
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
609.00 €
575.40 € / 0.10 Milligramm
Sparen 33.60 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Noxa Monoclonal specifically detects Noxa in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Noxa
1.0 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Plasma Membrane Markers, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Q13794
5366
This Noxa antibody was developed by immunizing mice with a fusion protein containing human Noxa.
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
14.96 kDa
114C307.1
Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug/ million cells, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
PMAIP1
IgG1 κ
Protein G purified
An ∼80 kD background band may also be seen in Jurkat cell lysate.