Learn More
Tuttnauer Nozzle Cone
Artikelnummer. 17888289 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
:
Nozzle Cone
Artikelnummer.
17888289 Nozzle Cone
1 options
Artikelnummer. 17888289
Marke: Tuttnauer D00543600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Plastic cone diameter 15 to 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm, nozzle cross diameter 4.
  • Plastic cone diameter 15 to 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm.
Spezifikation
Material Plastic
Produkttyp Nozzle Cone
Zur Verwendung mit (Geräte) Nozzles (2.5 mm dia.)
Durchmesser (metrisch) 15 to 32 mm