Learn More
Tuttnauer Nozzle Cross
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
:
Nozzle Cross; Diameter: 32 mm
Beschreibung
- Plastic cross diameter 32 mm for nozzles diameter 2.5 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Produkttyp | Nozzle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nozzles (2.5 mm dia.) |
| Durchmesser (metrisch) | 32 mm |