Beschreibung
- Plastic cross diameter 54 mm for nozzles diameter 4 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Produkttyp | Nozzle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nozzles (4 mm dia.) |
| Durchmesser (metrisch) | 54 mm |