Learn More
NP-40 Lysepuffer, niedriger Salzgehalt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463589
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463589 250 ml 250 Milliliter
15473589 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463589 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60902.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Lysepuffer zur Extraktion von Proteinen aus Zellen. NP40-Zelllysepuffer ist für die Präparation von Zellextrakten geeignet, die mit einem Antikörper-Bead-Immunoassay, ELISA analysiert werden. Dieser Lysepuffer kann zur Vorbereitung von Zelllysaten für Western Blots oder Immunpräzipitationen verwendet werden. Er kann auch als Waschpuffer für Immunpräzipitationsreaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 1 % NP-40 und 5 mM EDTA. Inkubieren Sie die Zellen in 5 Puffervolumen auf Eis für 10 – 30 Minuten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NP-40 lysis buffer
Namenshinweis low salt
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Löslichkeitsinformationen Fully misicible in water.