Learn More
NP-40 Lysepuffer, niedriger Salzgehalt, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lysepuffer zur Extraktion von Proteinen aus Zellen. NP40-Zelllysepuffer ist für die Präparation von Zellextrakten geeignet, die mit einem Antikörper-Bead-Immunoassay, ELISA analysiert werden. Dieser Lysepuffer kann zur Vorbereitung von Zelllysaten für Western Blots oder Immunpräzipitationen verwendet werden. Er kann auch als Waschpuffer für Immunpräzipitationsreaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 1 % NP-40 und 5 mM EDTA. Inkubieren Sie die Zellen in 5 Puffervolumen auf Eis für 10 – 30 Minuten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NP-40 lysis buffer |
| Namenshinweis | low salt |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 ml |
| Löslichkeitsinformationen | Fully misicible in water. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.