missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (137)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30536199
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30536199 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30536199

Marke: Invitrogen™ MA560349

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

NPC2 Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

This gene encodes a protein containing a lipid recognition domain. The encoded protein may function in regulating the transport of cholesterol through the late endosomal/lysosomal system. Mutations in this gene have been associated with Niemann-Pick disease, type C2 and frontal lobe atrophy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NPC2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 137
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen NPC2
Gen-Zugriffsnummer P61916
Gen-Alias 2700012J19Rik; AA408070; AU045843; EDDM1; epididymal protein 1; epididymal secretory protein 1; epididymal secretory protein E1; HE1; human epididymis-specific protein 1; mE1; MGC1333; Niemann Pick type C2; niemann Pick type C2 protein homolog; Niemann-Pick disease type C2 protein; Niemann-Pick disease, type C2; Niemann-Pick type C2; NPC intracellular cholesterol transporter 2; Npc2; NP-C2; re1; tissue-specific secretory protein
Gensymbole NPC2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human NPC2 protein (Met1-Leu151).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10577
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.