missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
NPRA/NPR1 Polyclonal antibody specifically detects NPRA/NPR1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NPRA/NPR1 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gen-Alias | ANPa, ANP-A, ANPR-A, ANPRAEC 4.6.1.2, atrial natriuretic peptide receptor 1, Atrial natriuretic peptide receptor type A, atrionatriuretic peptide receptor A, GC-A, Guanylate cyclase A, GUC2A, GUCY2A, natriuretic peptide A type receptor, natriuretic peptide receptor A, natriuretic peptide receptor A/guanylate cyclase A (atrionatriuretic peptidereceptor A), NPRA, NPR-A |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FHLDIFGQSLQGGQGPAPRRPWERGDGQDVSARQAFQAAKIITYKDPDNPEYLEFLKQLKHLAYEQFNFTMEDGLVNTIPASFHDGLLLYIQAVTETLAHGGTVTDGENITQRMWNRSFQGVTGYLKIDSSGDRETDFSLWDMDPENG |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?