Learn More
Cytiva nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinitätsmedium
Artikelnummer. 11379931 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
pH-Bereich:
2 bis 10
3 bis9
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11379931
Marke: Cytiva 17528004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper. Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast-Flow-Affinitätsmedium enthält natives Protein A, das an Sepharose 4 Fast Flow gekoppelt ist.
  • Geringes Auslaufen von Protein A mit beinahe doppeltem Gesamtbindungsvermögen für IgG gegenüber Protein-A-Sepharose CL-4B
  • Verwendung in von der FDA zugelassenen Verfahren im großen Maßstab
  • Herstellung ohne Komponenten tierischen Ursprungs
  • Festigkeit und hoher Substitutionsgrad gegenüber Sepharose 4 Fast Flow Matrix für die schnelle Verarbeitung großer Volumina von verdünntem Zellkulturfluid
  • Hohe chemische, thermische und mechanische Stabilität
  • Widerstandsfähig gegen hohe Konzentrationen von Trennmitteln für Wasserstoffbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Stabilität No significant change in chromatographic performance after 1 week storage using 8 M Urea, 6 M Gua-HCI, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper auf Labor- und Prozessebene
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen >35 mg Human-IgG/ml
Produkttyp rProtein A Sepharose 4 Fast Flow-Medien
Flussrate 150 to 250 cm/Hoμr
Partikelgröße 90 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 4 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis 10
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Natives Protein A (S. aureus)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol