Learn More
Cytiva nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinitätsmedium
Artikelnummer. p-4591392 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
pH-Bereich:
2 bis 10
3 bis9
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge pH-Bereich unitSize
11359931 5 ml 3 bis9 5 Milliliter
11379931 25 ml 2 bis 10 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11359931
Marke: Cytiva 17528001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper. Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast-Flow-Affinitätsmedium enthält natives Protein A, das an Sepharose 4 Fast Flow gekoppelt ist.
  • Geringes Auslaufen von Protein A mit beinahe doppeltem Gesamtbindungsvermögen für IgG gegenüber Protein-A-Sepharose CL-4B
  • Verwendung in von der FDA zugelassenen Verfahren im großen Maßstab
  • Herstellung ohne Komponenten tierischen Ursprungs
  • Festigkeit und hoher Substitutionsgrad gegenüber Sepharose 4 Fast Flow Matrix für die schnelle Verarbeitung großer Volumina von verdünntem Zellkulturfluid
  • Hohe chemische, thermische und mechanische Stabilität
  • Widerstandsfähig gegen hohe Konzentrationen von Trennmitteln für Wasserstoffbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 ml
Stabilität Keine signifikanten Veränderungen im chromatographischen Verhalten nach 1 wöchiger Lagerung bei Verwendung von 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCI, 2 % Benzylalkohol oder 20 % Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung von mono- und polyklonalen Antikörpern
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Bindungsvermögen >35 mg Human-IgG/ml
Produkttyp rProtein A Sepharose 4 Fast Flow-Medien
Flussrate 150 bis 250 cm/Stunde
Partikelgröße 90 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 4 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis9
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Natives Protein A (S. aureus)