Learn More
Invitrogen™ NPY5R Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB60)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
Antigen NPY5R
Klon 24GB60
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275153
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557113
100 μL
514.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276161
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557114
20 μL
151.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
NPY5R Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The activity of this receptor is mediated by G proteins that inhibit adenylate cyclase activity. Seems to be associated with food intake. Could be involved in feeding disorders.
Spezifikation
Spezifikation
NPY5R
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
Npy5r
HGNC:7958; Neuropeptide Y receptor type 5; neuropeptide Y receptor type 5-like protein; neuropeptide Y receptor Y5; Neuropeptide Y5 receptor; Npy5; NPY5 receptor; Npy5r; NPY5-R; NPYR5; NPYY5; NPY-Y5 receptor; NPYY5-R; Y5 receptor; Y5R
Npy5r
Primary
Affinity Chromatography
24GB60
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O70342, Q15761, Q63634
18168, 25340, 4889
A synthesized peptide derived from human NPY5R (aa 1-28).