Learn More
NQO-1 Antibody (1E3-A6), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18363488 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18363488 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18363488
Marke: Novus Biologicals H00001728M01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
NQO-1 Monoclonal antibody specifically detects NQO-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NQO-1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA, KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E3-A6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH07659
Gen-Alias Azoreductase, DHQU, DIA4azoreductase, diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase), dioxin-inducible 1, DTDEC 1.6.5.2, DT-diaphorase, Menadione reductase, NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1, NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1, NAD(P)H:menadione oxidoreductase 1, NAD(P)H:Quinone acceptor oxidoreductase type 1, NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1, NAD(P)H:quinone oxireductase, NMOR1diaphorase-4, Phylloquinone reductase, QR1NMORI, Quinone reductase 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NQO1 (AAH07659, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MVGRRALIVLAHSERTSFNYAMKEAAAAALKKKGWEVVESDLYAMNFNPIISRKDITGKLKDPANFQYPAESVLAYKEGHLSPDIVAEQKKLEAADLVIFQFPLQWFGVPAILKGWFERVFIGEFAYTYAAMYDKGPFRSKKAVLSITTGGSGSMYSLQGIHGDMNVILWPIQSGILHFCGFQVLEPQLTYSIGHTPADARIQILEGWKKRLENIWDETPLYFAPSSLFDLNFQAGFLMKKEVQDEEKNKKFGLSVGHHLGKSIPTDNQIKARK
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1728
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ