Learn More
Invitrogen™ NQO2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB250)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557517
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30275309
  • 204.00 € / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
NQO2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
NQO2 is a flavoprotein that catalyzes the 2-electron reduction of various quinones, redox dyes, and the vitamin K menadione. NQO2 predominantly uses dihydronicotinamide riboside (NRH) as the electron donor (Wu et al., 1997).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NQO2
Recombinant Monoclonal
1.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P16083, Q9JI75
NQO2
A synthesized peptide derived from human NQO2 (aa 1-50).
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB250
Unconjugated
NQO2
DHQV; DIA6; EC 1.10.99.2; MGC94180; NAD(P)H dehydrogenase, quinone 2; NAD(P)H menadione oxidoreductase 2, dioxin inducible; NAD(P)H menadione oxidoreductase-1, dioxin-inducible-2; NAD(P)H quinone dehydrogenase 2; NMO2; NMOR2; NQO 2; Nqo2; NRH dehydrogenase; NRH dehydrogenase [quinone] 2; NRH: quinone oxidoreductase; NRH:quinone oxidoreductase 2; N-ribosyldihydronicotinamide:quinone reductase 2; OTTHUMP00000015948; OTTHUMP00000015949; OTTHUMP00000015953; Ox 2; Ox2; QR2; Quinone; Quinone reductase 2; quinone ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase; ribosyldihydronicotinamide; ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase; ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase [quinone]; ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase quinone
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
18105, 4835
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato